Tisk…
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)benzylcarbamate
OR315579-1G
APOSOR315579-1GEA 662 CZK
APOSOR315579-1G
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,3100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683058
CAS číslo: 108468-00-4