8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315552-5G
APOSOR315552-5GEA
3440
CZK
APOSOR315552-5G
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
8-Bromo-2-chloroquinazoline
Vzorec:
C₈H₄BrClN₂ MW: 243,4900 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11043845 CAS číslo: 956100-63-3 |