Tisk…
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Bromofuran-2-yl)ethanone
OR315519-1G OR315519-250MG OR315519-500MG
APOSOR315519-1GEA 19970 CZK
APOSOR315519-1G APOSOR315519-250MG APOSOR315519-500MG
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Vzorec: C₆H₅BrO₂
MW: 189.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657513
CAS číslo: 3199-50-6