Tisk…
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylate
OR315517-100G
APOSOR315517-100GEA 3970 CZK
APOSOR315517-100G
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040159
CAS číslo: 1558-81-2