Tisk…
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315506-25G OR315506-5G
APOSOR315506-25GEA 2080 CZK
APOSOR315506-25G APOSOR315506-5G
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane 97%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Vzorec: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000208
CAS číslo: 126-38-5