Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315500-1G
OR315500-5G
APOSOR315500-1GEA
5060
CZK
APOSOR315500-1G
APOSOR315500-5G
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide
Vzorec:
C₅H₉BrO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234790 CAS číslo: 165253-29-2 |