Tisk…
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315500-1G OR315500-5G
APOSOR315500-1GEA 5060 CZK
APOSOR315500-1G APOSOR315500-5G
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide
Vzorec: C₅H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234790
CAS číslo: 165253-29-2