Tisk…
Trioctylphosphine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TOP, Tri-n-octylphosphine
OR315487-100ML OR315487-25ML OR315487-500ML
APOSOR315487-100MLEA 2780 CZK
APOSOR315487-100ML APOSOR315487-25ML APOSOR315487-500ML
Trioctylphosphine 98%
Trioctylphosphine
Vzorec: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64
Bod varu: 175 °C/0.3mmHg
Bod tání: 48
Hustota: 0.831 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015298
CAS číslo: 4731-53-7
UN: 1760
ADR: 8 II