Tisk…
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 2480 CZK
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014896
CAS číslo: 855-38-9