Tisk…
1,8-Dibromonaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315403-100G OR315403-25G OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA 11340 CZK
APOSOR315403-100G APOSOR315403-25G APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00183574
CAS číslo: 17135-74-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III