Tisk…
11-Bromo-1-undecanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
OR315399-100G
APOSOR315399-100GEA 2940 CZK
APOSOR315399-100G
11-Bromo-1-undecanol
11-Bromo-1-undecanol
Vzorec: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 251,21 g/mol
Bod tání: 46…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004752
CAS číslo: 1611-56-9