Tisk…
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
OR315395-100G
APOSOR315395-100GEA 5720 CZK
APOSOR315395-100G
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Bod tání: 208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00474541
CAS číslo: 572-83-8