Tisk…
3,6-Dibromocarbazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
OR315388-100G OR315388-25G
APOSOR315388-100GEA 1290 CZK
APOSOR315388-100G APOSOR315388-25G
3,6-Dibromocarbazole 97%
3,6-Dibromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325 g/mol
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004961
CAS číslo: 6825-20-3