2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR315380-25G
APOSOR315380-25GEA
2030
CZK
APOSOR315380-25G
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Vzorec:
C₂₅H₁₅Br MW: 395,30 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08704217 CAS číslo: 171408-76-7 |