5'-m-Terphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-ylboronic acid
OR315368-25G
OR315368-100G
APOSOR315368-25GEA
3540
CZK
APOSOR315368-25G
APOSOR315368-100G
5'-m-Terphenylboronic acid 98%
5'-m-Terphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₈H₁₅BO₂ MW: 274,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09953491 CAS číslo: 128388-54-5 |