Tisk…
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
OR315366-25G OR315366-5G
APOSOR315366-25GEA 8270 CZK
APOSOR315366-25G APOSOR315366-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₄
MW: 186,207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00198002
CAS číslo: 3999-55-1