Tisk…
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(Aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
OR315339-5G
APOSOR315339-5GEA 4100 CZK
APOSOR315339-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11579803
CAS číslo: 392331-66-7