Tisk…
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 622 CZK
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Bod varu: 160 °C
Bod tání: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07800315
CAS číslo: 42122-75-8