Tisk…
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315322-100G OR315322-25G
APOSOR315322-100GEA 3060 CZK
APOSOR315322-100G APOSOR315322-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618407
CAS číslo: 62621-09-4