Tisk…
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 2030 CZK
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
Bod varu: 98 °C/20,25mmHg
Hustota: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064264
CAS číslo: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III