Tisk…
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(+)-2-Methylbutanoic acid, (S)-2-Methylbutanoic acid
OR315294-1G OR315294-5G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 3540 CZK
APOSOR315294-1G APOSOR315294-5G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 78 °C/15mmHg
Hustota: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063166
CAS číslo: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8 II