Tisk…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315292-25G OR315292-5G
APOSOR315292-25GEA 6450 CZK
APOSOR315292-25G APOSOR315292-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₁₈O₅S
Hustota: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063233
CAS číslo: 23788-74-1