Tisk…
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315284-25G OR315284-100G
APOSOR315284-25GEA 1070 CZK
APOSOR315284-25G APOSOR315284-100G
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Vzorec: C₉H₉NO₆S
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064582
CAS číslo: 115314-14-2