Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4R,5R)-Dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, Dimethyl (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (-)-2,3-O-Isopropylidene-L-tartaric Acid Dimethyl Ester, (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (2R,3R)-(-)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene tartrate
OR315277-25G
OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA
7410
CZK
APOSOR315277-25G
APOSOR315277-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Vzorec:
C₉H₁₄O₆ MW: 218,21 g/mol Bod varu: 150 °C/19mmHg Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066218 CAS číslo: 37031-29-1 |