Tisk…
5-Norbornene-2-methanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-methanol, 5-Norbornen-2-methanol (mixture of isomers), 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol
OR315262-25G OR315262-100G OR315262-5G
APOSOR315262-25GEA 705 CZK
APOSOR315262-25G APOSOR315262-100G APOSOR315262-5G
5-Norbornene-2-methanol 99%
5-Norbornene-2-methanol
Vzorec: C₈H₁₂O
MW: 124,183 g/mol
Bod varu: 120 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167571
CAS číslo: 95-12-5