Tisk…
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Iodophenylisothiocyanate, 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzene
OR315243-1G OR315243-25G OR315243-5G
APOSOR315243-1GEA 622 CZK
APOSOR315243-1G APOSOR315243-25G APOSOR315243-5G
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
3-Iodophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄INS
MW: 261,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041074
CAS číslo: 3125-73-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III