Tisk…
2-Iodophenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Iodo-2-isothiocyanatobenzene
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 662 CZK
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
2-Iodophenyl isothiocyanate
2-Iodophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄INS
MW: 261,09 g/mol
Bod tání: 36…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041057
CAS číslo: 98041-44-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III