Methyl phenylpropiolate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR315233-100G
OR315233-25G
OR315233-5G
APOSOR315233-100GEA
14060
CZK
APOSOR315233-100G
APOSOR315233-25G
APOSOR315233-5G
Methyl phenylpropiolate 98%
Methyl phenylpropiolate
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ Bod varu: 103 °C Bod tání: 23 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041685 CAS číslo: 4891-38-7 |