Tisk…

4-Chloropyridine-N-oxide 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 2280 CZK
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
4-Chloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄ClNO
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047425
CAS číslo: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR