Tisk…
2-Butynoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 1870 CZK
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
2-Butynoic acid 99%
2-Butynoic acid
Vzorec: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Bod varu: 200…203 °C
Bod tání: 78…80 °C
Hustota: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004363
CAS číslo: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II