Tisk…
4-Chloro-2-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315215-1G OR315215-5G
APOSOR315215-1GEA 612 CZK
APOSOR315215-1G APOSOR315215-5G
4-Chloro-2-methoxypyridine
4-Chloro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆ClNO
Bod tání: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738656
CAS číslo: 72141-44-7