Tisk…
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315204-1G OR315204-5G
APOSOR315204-1GEA 622 CZK
APOSOR315204-1G APOSOR315204-5G
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275708
CAS číslo: 219817-43-3