Tisk…
5-Ethyl-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 622 CZK
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Ethyl-2-methylpyridine
5-Ethyl-2-methylpyridine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121.18
Bod varu: 178 °C
Bod tání: –71 °C
Hustota: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006344
CAS číslo: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03876