Tisk…
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315196-10G OR315196-1G OR315196-5G
APOSOR315196-10GEA 78360 CZK
APOSOR315196-10G APOSOR315196-1G APOSOR315196-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one
Vzorec: C₁₅H₂₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109549
CAS číslo: 1123242-53-4