Tisk…
1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315195-1G OR315195-5G OR315195-10G
APOSOR315195-1GEA 11310 CZK
APOSOR315195-1G APOSOR315195-5G APOSOR315195-10G
1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine 95+%
1-Acetyl-7-bromoindolin-5-amine
Vzorec: C₁₀H₁₁BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753940
CAS číslo: 858193-23-4