Tisk…
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315194-1G OR315194-25G OR315194-5G
APOSOR315194-1GEA 3870 CZK
APOSOR315194-1G APOSOR315194-25G APOSOR315194-5G
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin
Vzorec: C₁₄H₉NO₃
Bod tání: 307…312 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01752122
CAS číslo: 92906-36-0