Tisk…
H-Aib-OtBu·HCl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315173-25G OR315173-5G OR315173-100G
APOSOR315173-25GEA 0 CZK
APOSOR315173-25G APOSOR315173-5G APOSOR315173-100G
H-Aib-OtBu·HCl 97%
H-Aib-OtBu·HCl
Vzorec: C₈H₁₇NO₂·HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272284
CAS číslo: 84758-81-6