Tisk…
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315163-1G OR315163-250MG OR315163-5G
APOSOR315163-1GEA 1160 CZK
APOSOR315163-1G APOSOR315163-250MG APOSOR315163-5G
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016708
CAS číslo: 149771-44-8