4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR315158-1G
OR315158-250MG
OR315158-5G
APOSOR315158-1GEA
4400
CZK
APOSOR315158-1G
APOSOR315158-250MG
APOSOR315158-5G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Vzorec:
C₁₂H₆Cl₂N₂ MW: 249.09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233882 CAS číslo: 5394-23-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |