Tisk…
6-Bromo-1-tetralone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 1210 CZK
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1-tetralone 98%
6-Bromo-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
Bod tání: 44…47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114378
CAS číslo: 66361-67-9