Tisk…
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
OR315156-25G
APOSOR315156-25GEA 3190 CZK
APOSOR315156-25G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22207050
CAS číslo: 1001911-63-2