Tisk…
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315155-1G OR315155-250MG OR315155-5G
APOSOR315155-1GEA 3410 CZK
APOSOR315155-1G APOSOR315155-250MG APOSOR315155-5G
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033105
CAS číslo: 23981-47-7