Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-3-chloro-5-bromopyridine
OR315131-5G
APOSOR315131-5GEA 1580 CZK
APOSOR315131-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅BrClNO
MW: 222,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972382
CAS číslo: 848366-28-9