Tisk…
4,6-Dibromodibenzothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
OR315130-5G OR315130-25G
APOSOR315130-5GEA 4530 CZK
APOSOR315130-5G APOSOR315130-25G
4,6-Dibromodibenzothiophene
4,6-Dibromodibenzothiophene
Vzorec: C₁₂H₆Br₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18451473
CAS číslo: 669773-34-6