2-Bromodibenzofuran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315129-100G
OR315129-25G
OR315129-5G
APOSOR315129-100GEA
3230
CZK
APOSOR315129-100G
APOSOR315129-25G
APOSOR315129-5G
2-Bromodibenzofuran 98%
2-Bromodibenzofuran
Vzorec:
C₁₂H₇BrO MW: 247,09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00092338 CAS číslo: 86-76-0 |