Tisk…
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, Sumiki's acid, 5-(Hydroxymethyl)-2-furoic acid
OR315124-1G OR315124-5G OR315124-25G
APOSOR315124-1GEA 910 CZK
APOSOR315124-1G APOSOR315124-5G APOSOR315124-25G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Vzorec: C6H6O4
MW: 142,11 g/mol
Bod tání: 165 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03274472
CAS číslo: 6338-41-6