Tisk…
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315121-1G OR315121-5G
APOSOR315121-1GEA 1950 CZK
APOSOR315121-1G APOSOR315121-5G
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
5-Bromo-2-ethylpyridine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186,0491 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226235
CAS číslo: 38749-90-5