Tisk…
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315104-1G OR315104-250MG OR315104-5G
APOSOR315104-1GEA 2570 CZK
APOSOR315104-1G APOSOR315104-250MG APOSOR315104-5G
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
2-Amino-3-bromopyrazine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909692
CAS číslo: 21943-12-4