Tisk…
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-chloropyridin-3-ol
OR315101-100G OR315101-25G OR315101-5G
APOSOR315101-100GEA 52240 CZK
APOSOR315101-100G APOSOR315101-25G APOSOR315101-5G
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08688592
CAS číslo: 286946-77-8