Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 5690 CZK
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427664
CAS číslo: 164513-38-6