Tisk…
Methyl-4-methylnicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315098-1G OR315098-10G OR315098-5G
APOSOR315098-1GEA 2240 CZK
APOSOR315098-1G APOSOR315098-10G APOSOR315098-5G
Methyl-4-methylnicotinate 98%
Methyl-4-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258869
CAS číslo: 33402-75-4